Merck
239267
Sigma-Aldrich
硝酸コバルト(II) 六水和物
ACS reagent, ≥98%
別名:
硝酸、コバルト(II)塩, 硝酸コバルト, 硝酸第一コバルト 六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Co(NO3)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
291.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98%
98.0-102.0%
形状
chips
powder, crystals or chunks
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cobalt
不純物
≤0.01% insolubles
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
mp
55 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.2%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.15%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.01%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI Key
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cobalt(II)nitrate hexahydrateは、茶褐色の結晶構造で、水と有機溶媒に溶けます。コバルトベースの触媒、色素、化学物質、ビタミンB12製剤の調製で一般的に使用されています。さらに、エレクトロニクス産業において使用される高純度コバルト源でもあります。
アプリケーション
硝酸コバルト(II)六水和物は、以下を合成するための触媒として使用できます:
  • アセトアセトアニリド、アルデヒド、および尿素/チオ尿素の縮合による5-カルボキサニリド-ジヒドロピリミジノン誘導体。
  • ニトロ源として亜硝酸tert-ブチルを使用したインドールのニトロ化によるニトロインドール。
  • ホスフィン配位子存在下でのアルコールを使用した2-アミノベンゾニトリルからのキナゾリノンの生成。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239267-100G:4548173313559
239267-500G:4548173313566
239267-5G:4548173313573
239267-VAR:
2530059:
239267-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of a cobalt metal-organic framework (Co-MOF) and its application as a polypropylene flame retardant by compounding with melamine polyphosphate
Ya Xu, et al.
Polymer Testing, 116, 107765-107765 (2022)
Chlorinated drinking water; chlorination byproducts; some other halogenated compounds; cobalt and cobalt compounds
International Agency for Research on Cancer and others
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans / World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, 52, 363-472 (1991)
Some Phosphine Oxide and Arsine Oxide Complexes of Cobalt (II) Nitrate.
Cotton FA, et al.
Inorganic Chemistry, 2(6), 1162-1165 (1963)
Horacio López-Sandoval et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(5-6), 1267-1276 (2008-02-29)
In this work we present the synthesis, structural and spectroscopic characterisation of a series of cobalt(II) and zinc(II) coordination compounds with benzimidazole (bz) and its 2-benzimidazole derivatives: 2-aminobenzimidazole (2ab), albendazole (abz) and tris(2-benzimidazolylmethyl)amine (ntb). The compounds were evaluated for their
Thermal decomposition of cobalt nitrato compounds: Preparation of anhydrous cobalt (II) nitrate and its characterisation by Infrared and Raman spectra.
Ehrhardt C, et al.
Thermochimica Acta, 432(1), 36-40 (2005)