Merck
1.06721
Supelco
Nickel(II) nitrate hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Nickel(II) nitrate hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ni(NO3)2 · 6 H2O
CAS番号:
分子量:
290.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
236-068-5
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99.0-102.0% (complexometric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
溶解性:
940 g/L
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
99.0-102.0% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56.7 °C
溶解性
940 g/L
密度
2.05 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
800 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.002%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ni+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
InChI Key
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Efficient adsorption of aromatic and aliphatic hydrocarbons by electrospun hydrophobic PTFE-NiO composite nanofiber filter mats: This study highlights the application of Nickel(II) nitrate hexahydrate in the synthesis of Nickel Oxide (NiO) which is incorporated into polytetrafluoroethylene (PTFE) to create hydrophobic composite nanofiber mats. These mats demonstrate superior adsorption capabilities for both aromatic and aliphatic hydrocarbons, offering significant advancements in environmental remediation technologies. The research underscores the potential of Nickel(II) nitrate hexahydrate in developing materials that are crucial for pollution control and environmental health (Mazhar et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (complexometric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3