Merck
237973
Sigma-Aldrich
硝酸アルミニウム 九水和物
ACS reagent, ≥98%
別名:
硝酸アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Al(NO3)3 · 9H2O
CAS番号:
分子量:
375.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
形状
crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
不純物
≤0.005% insolubles
pH
2.5-3.5 (25 °C, 50 g/L)
mp
73 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: 0.005%
Fe: ≤0.002%
K: 0.002%
Mg: 0.001%
Na: 0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI Key
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸アルミニウム九水和物は、アルミニウムまたは水酸化アルミニウムを希硝酸に溶解することによって調製できるアルミニウム塩です。絶縁紙、変圧器コア積層板、陰極線管発熱体の調製に使用されます。
アプリケーション
硝酸アルミニウム九水和物は、以下を合成するための触媒として使用できます。
  • ワンポットマンニッヒ反応によるβ-アミノカルボニル化合物。
  • 芳香族アルデヒドを用いたインドールの求電子置換反応によるビス(インドリル)メタン。
  • 無溶媒ビギネリ反応による3,4-ジヒドロピリミジノン。
特徴および利点
  • 単純な相分離により簡単に回収可能
  • 触媒活性を大きく損なうことなく再利用可能
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237973-VAR:
237973-2.5KG:4548173932965
237973-BULK:
237973-5G:
237973-500G:4548173932972
237973-100G:4548173932958
文書ライブラリにアクセスする
Mechanism of thermal decomposition and ?-pyrolysis of aluminum nitrate nonahydrate [Al (NO3)3? 9H2O].
El-Shereafy E, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 237(1-2), 183-186 (1998)
Okada et al.
Journal of colloid and interface science, 219(1), 195-200 (1999-10-21)
Amorphous aluminosilicate xerogels with various chemical compositions were prepared by coprecipitation, and their surface acidity and hydrophilicity were investigated by NH(3) gas temperature programed desorption (TPD), water vapor adsorption-desorption isotherms, and (27)Al magic angle spinning nuclear magnetic resonance (MAS NMR).
Effect of preparation conditions on the porous properties of coprecipitated Al2O3-SiO2 xerogels synthesized from aluminium nitrate nonahydrate and tetraethylorthosilicate.
Okada K, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 37(3), 355-364 (2000)
Preparation of mullite fibers from aluminum isopropoxide-aluminum nitrate-tetraethylorthosilicate solutions by sol-gel method.
Song KC.
Materials Letters, 35(5), 290-296 (1998)
Macro-micro relationship in nanostructured functional
Composites
Zanotto A, et al.
Express Polymer Letters, 6(5), 410-416 (2012)