Merck
245267
Sigma-Aldrich
マンガン(0)カルボニル
98%
別名:
ジマンガン(0)デカカルボニル, デカカルボニルジマンガン(0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mn2(CO)10
CAS番号:
分子量:
389.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
154 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Mn].[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
InChI Key
QFEOTYVTTQCYAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マンガン(0)カルボニルは、別名デカカルボニルジマンガンとも呼ばれ、カルボニルリガンドとマンガンを金属中心として持つことから、興味深い電気化学的特性を示します。この化合物は電気化学においてカルボニル源として作用し、酸化還元反応に関与する可能性があります。
アプリケーション
マンガン(0)カルボニルは、以下の用途で使用できます:
  • 電気化学的な酸素発生反応(OER)のための触媒を作製するための Ni2–xMnxP ナノ粒子を作製するための前駆体として。
  • 改変化学蒸着(CVD)法による超高感度のマンガンドープ型 MoS2 電気化学的ドーパミンセンサを作製するため。
  • 燃料電池用酸素還元反応のための Pt-Co 電極触媒の合成のための還元剤として。分解の間に産生される Mn 原子と CO 原子は、それぞれ還元剤および表面構造誘導剤として機能します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
245267-BULK:
245267-1G:4548173933788
245267-VAR:
245267-10G:4548173933771
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Doping and decorating 2D materials for biosensing: benefits and drawbacks
Hui Ling Chia, et al.
Advanced Functional Materials , 31, 2102555-2102555 (2021)
Pt-Co Electrocatalysts: Syntheses, Morphologies, and Applications
Hao Chen, et al.
Small, 18, 2204100-2204100 (2022)
Ni2?xMnxP Nanoparticles as Earth-Abundant Precatalysts for Electrochemical Water Oxidation
Fatemeh Aghabozorgi, et al
Chemistry of Materials, 36, 2461-2472 (2024)
資料
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。