Merck
327638
Sigma-Aldrich
ブロモペンタカルボニルレニウム(I)
98%
別名:
ペンタカルボニルブロモレニウム, ペンタカルボニルレニウムブロミド, レニウム(I)ペンタカルボニルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Re(CO)5Br
CAS番号:
分子量:
406.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
core: rhenium
reagent type: catalyst
SMILES記法
Br[Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.BrH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
InChI Key
NWJBOTGGBYFKEJ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
トリカルボニルハロレニウムとジイミン配位子間のπ-電子不足錯体の研究のほか、[3]-フェロセノファン錯体の調製にも用いられています。
トリカルボニルハロレニウムとジイミン配位子間のπ-電子不足錯体の研究に用いられています。
触媒反応や太陽エネルギ-変換への利用が期待されるレニウム-ポリピリジン錯体の出発物質です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
327638-250MG:
327638-VAR:
327638-1G:
327638-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nishiyama, Y.; Kakushou, F. et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 73, 2779-2779 (2000)
Jia-Li Jiang et al.
The Journal of organic chemistry, 70(1), 381-383 (2004-12-31)
In the presence of a catalytic amount of Re(CO)(5)Br, the coupling of epoxides with supercritical CO(2) without an organic solvent at 110 degrees C has afforded cyclic carbonates in good to excellent yields.
Ruimao Hua et al.
The Journal of organic chemistry, 69(17), 5782-5784 (2004-08-17)
The addition of carboxylic acids to terminal alkynes is efficiently catalyzed by the early transition-metal complex Re(CO)5Br in toluene or n-heptane at 110 degrees C in an air atmosphere, affording the anti-Markovnikov adducts in good yields with high selectivity. In
Inorganic Chemistry, 29, 2909-2909 (1990)
Tomás F Beltrán et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(28), 9036-9048 (2017-07-01)
The superbulky N-heterocyclic carbenes (NHCs) 2,6-bis(diphenylmethyl)-4-methylimidazol-2-ylidene (IDip*Me) and its 4-methoxy analogue (IDip*OMe) reacted instantaneously with carbon disulfide to afford the corresponding imidazolium-2-dithiocarboxylate zwitterions in high yields. These new dithiolate ligands were fully characterized and their coordination chemistry toward common Re(i)