アッセイ
98%
反応適合性
core: rhenium
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.ClH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
InChI Key
JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
トリカルボニルハロレニウムとジイミン配位子から成るπ-電子欠乏性錯体の研究のほか、[3]-フェロセノファン錯体の調製にも用いられています。レニウムと鉄から成る一連の混合原子価化合物の調製に用いられており、この化合物は電荷移動過程の研究に利用されています。
その他情報
レニウムの有機金属錯体のレビューについては、Science of Synthesisをご覧ください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
327611-5G:
327611-BULK:
327611-1G:
327611-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sci. Synth., 2, 111-111 (2003)
ACS omega, 5(22), 12944-12954 (2020-06-18)
The Re(I) dimer complex, [fac(CO)3(phen)Re1-N(py)COORe2(phen)fac(CO)3]+ (py = pyridine; phen = 1,10-phenanthroline), contains two different Re(I) centers 9.3 Å apart, one with a nitrogen donor and the other with an acetate donor from the bridging isonicotinate ligand. The complexes were characterized
Inorganic Chemistry, 10, 606-606 (1999)
Inorganic Chemistry, 29, 2909-2909 (1990)
Inorganic Chemistry, 29, 253-253 (1990)