安全性情報
8.20760
Sigma-Aldrich
di-Manganese decacarbonyl
for synthesis
別名:
di-Manganese decacarbonyl, Decacarbonyldimanganese, Manganese carbonyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mn2(CO)10
CAS番号:
分子量:
389.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161603
EC Index Number:
233-445-6
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
mp
150 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Mn].[Mn].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
InChI Key
QFEOTYVTTQCYAZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (out of Mn): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3