安全性情報
8.14584
Sigma-Aldrich
4-Propylcyclohexanone
for synthesis
別名:
4-Propylcyclohexanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O
CAS番号:
分子量:
140.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
406-810-4
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気圧
0.23 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
bp
219 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
転移温度
flash point 90 °C
溶解性
1.96 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1CCC(CC1)CCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体