Merck
317632
Sigma-Aldrich
(メチルシクロペンタジエニル)マンガン(I)トリカルボニル
別名:
(メチルシクロペンタジエニル)トリカルボニルマンガン, MCMT, トリカルボニル(2-メチルシクロペンタジエニル)マンガン, MMT, NSC 22316, エチル MMT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H4CH3Mn(CO)3
CAS番号:
分子量:
218.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.05 mmHg ( 20 °C)
形状
liquid
反応適合性
core: manganese
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.584 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CO.Mn/c1-6-4-2-3-5-6;3*1-2;/h2-5H,1H3;;;;
InChI Key
LYHJNAIHGFWRKM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル (MMT)は、ガソリンのアンチノック剤として一般に使用されます。無鉛ガソリンの添加剤としても使用されます。
アプリケーション
(メチルシクロペンタジエニル)トリカルボニルマンガンは、セレン化亜鉛(ZnSe)のナノ結晶のドーピングに使用されます。
これは以下の反応物として使用することもできます。
  • アルドール付加反応。
  • 共役ユニットをビチオフェンとする等核および異核混合ビスカルベン錯体の製造。
  • フェムト秒レーザパルス整形法を用いた分子フラグメンテーション。
  • 有機金属気相エピタキシー(MOVPE)を用いたGaAs(001)上に成長したMnAs薄膜の製造。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
317632-VAR:
317632-BULK:
317632-1G:4548173961231
317632-50G:4548173961248
317632-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vadim V Lozovoy et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(17), 3789-3812 (2008-04-25)
The possibility that chemical reactions may be controlled by tailored femtosecond laser pulses has inspired recent studies that take advantage of their short pulse duration, comparable to intramolecular dynamics, and high peak intensity to fragment and ionize molecules. In this
D R Lynam et al.
Neurotoxicology, 20(2-3), 145-150 (1999-07-01)
Methylcyclopentadienyl Manganese Tricarbonyl (MMT) has been used since the 1970s in the U.S. as a gasoline octane enhancer Extensive testing of the effects of MMT on regulated gaseous emissions carried out on a wide variety of automobiles showed that use
A K Bhuie et al.
The Science of the total environment, 339(1-3), 167-178 (2005-03-03)
The environmental impacts of gasoline additives such as lead (Pb) and Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) are well documented, leading to the phasing out of these additives. In contrast, little is known about the health and environmental impacts of potential
Kinjal J Shah et al.
Journal of colloid and interface science, 529, 90-99 (2018-06-11)
A variety of quaternary ammonium salts with different carbon chain lengths were used to modify and convert montmorillonite clay to organoclays. The surface modification attributing to the wettability was investigated using various techniques. The zeta-potential values of all clays showed
Sébastien Bolté et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 67(6), 459-467 (2004-03-06)
Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl (MMT), is an additive in gasoline, and its combustion leads to the emission of Mn particles, which increase atmospheric metal concentrations. The objective of this study was to determine the level of outdoor and indoor respirable Mn