フォーム
powder or crystals
組成
Mn, 26.0-27.9% EDTA titration
反応適合性
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
72-76 °C (lit.)
SMILES記法
[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3CO.Mn/c1-2-4-5-3-1;3*1-2;/h1-5H;;;;
InChI Key
CZPHEHHRMHXAIK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288055-1G:4548173935720
288055-5G:
288055-VAR:
288055-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.