Merck
119318
Sigma-Aldrich
Benzene-chromium(0) tricarbonyl
98%
別名:
ベンクロトレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H6)Cr(CO)3
CAS番号:
分子量:
214.14
Beilstein:
3571699
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
163-166 °C (lit.)
SMILES記法
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H6.3CO.Cr/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-2;/h1-6H;;;;
InChI Key
WVSBQYMJNMJHIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • アルケンの酸化
  • アルキンの水素化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
119318-1G:4548173927824
119318-5G:
119318-VAR:
119318-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)