Merck
450782
Sigma-Aldrich
塩化クロム(II)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
二塩化クロム, 塩化第一クロム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CrCl2
CAS番号:
分子量:
122.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
824 °C (lit.)
密度
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Cr]Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルデヒドと三置換クロロアルケンとの縮合を仲介します。エチレンオリゴマ-化用の高活性な触媒前駆体を合成するのに使用されます。
ビス(インデニル)クロムダイマ-および関連製品の製造に使用されます。
ヨ-ドホルムおよびテトラエチルエチレンジアミンと使用され、末端オレフィンをtrans-ヨ-ドシクロプロパンに高収率で変換します。
他の金属ハロゲン化物とともに水素で気相共還元すると、金属間化合物微粒子が生成し、構造材料としての用途や、有用な熱電特性、磁気特性、および抗酸化特性を持つ化合物としての用途があります。
付属品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450782-5G-PW:
450782-1G:4548173941370
450782-5G:4548173941394
450782-25G-PW:
450782-25G:4548173941387
450782-BULK:
450782-1G-PW:
450782-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 520-520 (2007)
Falck, J.R., et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3039-3039 (2004)
Heinemann, O. et al.
Organometallics, 15, 5462-5462 (1996)
Small, B.L., et al.
Macromolecules, 37, 4375-4375 (2004)
Mohammad Mehdi Moeini et al.
Biological trace element research, 144(1-3), 715-724 (2011-06-22)
A total of 250 broilers in a completely randomized design selected to evaluate the effect of different levels of chromium (Cr) supplementation on performance, carcass traits and some blood parameters of heat-stressed broiler chicks. All birds were kept under heat