Merck
342432
Sigma-Aldrich
硫酸クロム(III) 水和物
for synthesis
別名:
三硫酸クロム, 硫酸第二クロム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cr2(SO4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
392.18 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for synthesis
品質水準
アッセイ
18.0-26.0% (by Na2S2O3, % Cr, titration)
形状
solid
濃度
18.0-26.0% Cr (by Na2S2O3, titration)
mp
100 °C (dec.) (lit.)
密度
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI Key
KVIYQADEXNCDCB-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
342432-BULK:
342432-VAR:
342432-500G:4548173938035
342432-100G:4548173938028
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)