Merck
239259
Sigma-Aldrich
硝酸クロム(III) 九水和物
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cr(NO3)3 · 9H2O
CAS番号:
分子量:
400.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
品質水準
アッセイ
99%
形状
crystals or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: chromium
pH
2-3 (20 °C, 50 g/L)
mp
60 °C (lit.)
SMILES記法
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI Key
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸クロム(III)九水和物は、水和クロム塩です。有機合成におけるクロム源として一般的に使用されます。
アプリケーション
硝酸クロム(III)九水和物 (Cr (NO3)3.9H2O)は、以下の用途に使用できます:
  • 熱分解法によるナノサイズのクロム(Cr2O3)酸化物の合成。
  • エチレン重合用のクロム(III)ベースのチーグラー・ナッタ触媒の調製。
  • 高多孔性配位高分子MIL-101の合成。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239259-5G:
239259-5KG:
239259-2KG:4548173933054
239259-VAR:
239259-25KG:
239259-100G:4548173933047
239259-BULK:
239259-500G:4548173933061
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Milka O Montes-Holguin et al.
Environmental toxicology and chemistry, 25(1), 220-226 (2006-02-24)
The objective of the present study was to determine the oxidative stress caused by hexavalent chromium (Cr[VI]), the chromium (Cr) uptake, and the Cr speciation in Convolvulus arvensis L. plants grown in hydroponics media containing either Cr(VI) or Cr(III). The
Interconversion of CrO2 formed by decomposition of chromium (III) nitrate nonahydrate.
Maciejewski M, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 119(1), 13-23 (1995)
Metallic and bimetallic nanocatalysts incorporated into highly porous coordination polymer MIL-101.
El-Shall M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(41), 7625-7631 (2009)
Raquibul Alam et al.
Environmental monitoring and assessment, 154(1-4), 127-133 (2008-06-17)
The physical, chemical and biological characteristics of the wastewater of Natural Gas Fertilizer Factory Ltd. Fenchuganj, Sylhet were determined through extensive laboratory tests in the months of March, July, October and December of the year 2005. Concentration of Suspended Solids
A Johansson et al.
Environmental research, 39(2), 372-385 (1986-04-01)
Rabbits inhaled aerosols of hexavalent chromium (Na2CrO4) and trivalent chromium (Cr(NO3)3) at concentrations of 0.9 and 0.6 mg/m3 of the metal, respectively, for 4-6 weeks (5 days/week and 6 hr/day). Significantly more macrophages were obtained from the lungs of rabbits