Merck
NIST979
硝酸クロム(III) 九水和物
NIST® SRM® 979
別名:
Chromium(III) nitrate nonahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cr(NO3)3 · 9H2O
CAS番号:
分子量:
400.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
同位体純度
 50Cr
 52Cr
 53Cr
 54Cr
包装
pkg of 0.25 g
メーカー/製品名
NIST®
mp
60 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI Key
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Measurements of hydrated chromium nitrate areconducted using single filament (platinum) mass spectrometry.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Chromium-50, Chromium-52, Chromium-53, Chromium-54
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST979:4548173367453
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)