Merck
NIST977
臭化ナトリウム
NIST® SRM® 977
別名:
Sodium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBr
CAS番号:
分子量:
102.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 806 °C)
同位体純度
 79Br
 81Br
包装
pkg of 0.25 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
755 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Bromine-79 (79Br), Bromine-81 (81Br)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST977:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2