蒸気圧
1 mmHg ( 806 °C)
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
損失
≤0.5% loss on drying
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
755 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES記法
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71329-250G:
71329-1KG:
71329-BULK:
71329-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック