グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 300
蒸気圧
1 mmHg ( 806 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
powder, crystals or granules
不純物
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
mp
755 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
310506-BULK:
310506-2.5KG:
310506-100G:
310506-VAR:
310506-500G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.