Merck
243418
Sigma-Aldrich
臭化カリウム
greener alternative
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KBr
CAS番号:
分子量:
119.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38050405
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystalline powder
crystalline solid
crystals or chunks
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
crystalline powder
crystalline solid
crystals or chunks
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
mp
734 °C (lit.)
微量陰イオン
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
iodate (IO3-): ≤0.001%
iodide (I-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒機能を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
その他情報
Redi-Dri製品リスト746444をご参照ください
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
243418-4X2.5KG:
243418-500G:
243418-2.5KG:
243418-BULK:
243418-5G:
243418-100G:
243418-VAR:
243418-25KG:
243418-12KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Petr Suchomel et al.
PloS one, 10(3), e0119202-e0119202 (2015-03-18)
The diverse mechanism of antimicrobial activity of Ag and AgBr nanoparticles against gram-positive and gram-negative bacteria and also against several strains of candida was explored in this study. The AgBr nanoparticles (NPs) were prepared by simple precipitation of silver nitrate
Mild and regioselective oxidative bromination of anilines using potassium bromide and sodium perborate.
Roche D, et al.
Tetrahedron Letters, 41(33), 2083-2085 (2000)
Jacek Zielonka et al.
Free radical biology & medicine, 46(3), 329-338 (2008-11-26)
Methods for the detection and quantitation of hydroethidine (HE) and its oxidation products by HPLC analysis are described. Synthetic methods for preparation of authentic standards (2-hydroxyethidium and diethidium) are provided. Potential applications of the HPLC methods to chemical and biological
An efficient bromination of alkenes using cerium (IV) ammonium nitrate (CAN) and potassium bromide.
Nair V, et al.
Tetrahedron, 57(34), 7417-7422 (2001)
Density, viscosity, and electrolytic conductivity of concentrated aqueous electrolyte solutions at several temperatures. Alkaline-earth chlorides, lanthanum chloride, sodium chloride, sodium nitrate, sodium bromide, potassium nitrate, potassium bromide, and cadmium nitrate.
Isono T.
Journal of Chemical and Engineering Data, 29(1), 45-52 (1984)