Merck
P0838
Sigma-Aldrich
臭化カリウム
BioXtra, ≥99.0%
別名:
Bromide salt of potassium, KBr
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KBr
CAS番号:
分子量:
119.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38050405
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
フォーム:
powder
溶解性:
H2O: 1 M, clear, colorless
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
mp
734 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.15%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Potassium bromide has been used in the sample preparation for fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). It has also been used as a supplement in Wilbrink Selective Davis (WSD) medium.
表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
生物化学的/生理学的作用
Potassium bromide (KBr) is used as an anticonvulsant and sedative. KBr is used for optical windows and prisms. KBr is transparent in the wide wavelength range from near ultraviolet to long wave infrared. It is employed in the sample preparation for infrared transmission spectra.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P0838-5G-KC:
P0838-BULK:
P0838-VAR:
P0838-1KG:
P0838-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Influence of luminescent graphene quantum dots on trypsin activity
Tabish TA, et al.
International journal of nanomedicine, 13, 1525-1525 (2018)
Bioassay to Study the Attachment of Xanthomonas albilineans on Sugarcane Leaves
Mensi I, et al.
Bio-protocol, 7(2) (2017)
Isolation and characterization of phthalates from Brevibacterium mcbrellneri that cause cytotoxicity and cell cycle arrest
Rajamanikyam M, et al.
EXCLI Journal , 16, 375-375 (2017)
Health & Drugs: Disease, Prescription & Medication (2014)
Eilish Broderick et al.
Journal of colloid and interface science, 298(1), 154-161 (2006-01-18)
The characterisation of a novel amphiphilic material, Alg-C4, produced from butanol linked by esterification to alginate is presented. The novel derivative retains the gelling and non-toxic properties of native alginate. FTIR spectra of Alg-C4 contained the characteristic hydroxyl and carboxyl