Merck
1.04912
Supelco
Potassium bromate
for analysis (max 0,000001% Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
別名:
Potassium bromate, Bromic Acid, Potassium Salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BrKO3
CAS番号:
分子量:
167.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-829-8
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.8% dry basis (iodometric)
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystalline powder
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.8% dry basis (iodometric)
フォーム
crystalline powder
有効性
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
損失
≤ 0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
409-413 °C
密度
3.13 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1400 kg/m3
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.000001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0004%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].[Br](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (iodometric, calc. on dried substance): ≥ 99.8 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 9.0
Bromide (Br): ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0004 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.1 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
臭素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
資料
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.