詳細
チオ硫酸ナトリウムは、さまざまなナノ材料を合成するための還元剤および硫黄源として広く使用されている多用途の無機化合物です。充電式電池、医療、水処理、写真の分野でも使用できます。
アプリケーション
チオ硫酸ナトリウムは以下の用途に使用できます:
- 金および銀のナノ粒子を合成するための前駆体として。
- 硫化銅ナノ粒子を調製するための硫黄源として。
- センシング用途向けの高蛍光カーボンドットを調製するための硫黄不動態化剤として。
- リチウム硫黄電池用の炭素正極を調製するためのドーパントおよび活性化剤として。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
563188-100G:
563188-VAR:
563188-BULK:
563188-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sculpturing effect of sodium thiosulfate in shape transformation of silver nanoparticles from triangular nanoprisms to hexagonal nanoplates
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 11, 5001-5006 (2011)
Tunability and stability of gold nanoparticles obtained from chloroauric acid and sodium thiosulfate reaction
Nanoscale Research Letters, 7, 1-9 (2012)
Straightforward synthesis of Sulfur/N, S-codoped carbon cathodes for Lithium-Sulfur batteries
Scientific Reports, 10, 486-486 (2020)
Characteristics of copper sulfide nanoparticles obtained in the copper sulfate--sodium thiosulfate system
Journal of Structural Chemistry, 58, 1383-1390 (2017)
The Role of N and S Doping on Photoluminescent Characteristics of Carbon Dots from Palm Bunches for Fluorimetric Sensing of Fe3+ Ion
International Journal of Molecular Sciences, 23, 5001-5001 (2022)