Merck
72049
Sigma-Aldrich
チオ硫酸ナトリウム
purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (RT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2S2O3
CAS番号:
分子量:
158.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98.0% (RT)
フォーム:
crystals
品質水準
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥98.0% (RT)
フォーム
crystals
pH
6.0-8.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
微量陰イオン
sulfide (S2-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
生成物は無水チオ硫酸ナトリウム(Na2S2O3)です。100°C超に加熱することで、Na2S2O3.10H2Oから得られます。硫酸ナトリウムから合成できます。
アプリケーション
チオ硫酸ナトリウム(Na2S2O3)は以下の研究で使用できます:
  • メチレンブルーの工業合成。
  • 滴定法による元素ヨウ素の定量的推定。
  • 三角形の銀ナノプレート(TAg-NP)を使用することによる、微量レベルのシステインの検出。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
72049-6X1KG:
72049-VAR-D:
72049-1KG:
72049-250G:
72049-BULK:
72049-6X250G:
72049-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xin Yan Hou et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 125, 285-289 (2014-02-22)
In this study, triangular silver nanoplates (TAg-NPs) were used to detect trace Cysteine concentration in the presence of sodium thiosulfate (Na2S2O3). Study showed that the TAg-NPs could be gently etched by Cysteine with the concentration of 1.0×10(-7) mol L(-1) through
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 648-648 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 542-542 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1001-1001 (1994)
William C Kwan et al.
The Journal of comparative neurology, 527(3), 558-576 (2018-01-03)
The primate visual brain possesses a myriad of pathways, whereby visual information originating at the retina is transmitted to multiple subcortical areas in parallel, before being relayed onto the visual cortex. The dominant retinogeniculostriate pathway has been an area of