Merck
860417
Sigma-Aldrich
サリチルアミド
99%
別名:
2-ヒドロキシベンズアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HO)C6H4CONH2
CAS番号:
分子量:
137.14
Beilstein:
742439
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
140-144 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4,9H,(H2,8,10)
InChI Key
SKZKKFZAGNVIMN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サリチルアミドは、アシル化反応により置換サリチルアミドを合成するための出発物質として使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860417-VAR:
860417-100G:
860417-BULK:
860417-250G:
860417-1KG:
860417-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Patricia D Sauzem et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(6), 1237-1247 (2007-09-25)
In this work, we reported the synthesis and evaluation of the analgesic and anti-inflammatory properties of novel 3- or 4-substituted 5-trifluoromethyl-5-hydroxy-4,5-dihydro-1H-1-carboxyamidepyrazoles (where 3-/4-substituent=H/H, Me/H, Et/H, Pr/H, i-Pr/H, Bu/H, t-Bu/H, Ph/H, 4-Br-Ph/H and H/Me) designed in the exploration of the bioisosteric
Acylation of salicylamide to 5-acetylsalicylamide using ionic liquids as dual catalyst and solvent
Chen, W et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 16(5), 800-804 (2010)
R Dolezal et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(2), 869-876 (2008-06-13)
Quantitative relationships between the molecular structure and the biological activity of 49 isosteric salicylamide derivatives as potential antituberculotics with a new mechanism of action against three Mycobacterial strains were investigated. The molecular structures were represented by quantum chemical B3LYP/6-31G( *)
J A Murillo Pulgarín et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 79(5), 909-914 (2011-05-13)
A new methodology for the simultaneous determination of salicylic acid and salicylamide in biological fluids is proposed. The strong overlapping of the fluorescence spectra of both analytes makes impossible the conventional fluorimetric determination. For that reason, the use of fluorescence
Peter L D Wildfong et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 95(12), 2645-2656 (2006-08-23)
The potential for various small molecule organic crystals to undergo complete mechanically induced disordering is investigated. A model is proposed, which considers changes in free energy required for lattice incorporation of a critical dislocation density. Application requires knowledge of a