Merck
217247
Sigma-Aldrich
チオ硫酸ナトリウム 五水和物
ACS reagent, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2S2O3 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
248.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystalline powder
crystals
pellets
溶解性:
water: soluble(lit.)
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 1621
suitable for ISO 25101
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
アッセイ
≥99.5%
フォーム
crystalline powder
crystals
pellets
不純物
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.4 (25 °C, 5%)
溶解性
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
S2-: passes test
SO42- and SO32-: ≤0.1%
微量陽イオン
N: ≤0.002%
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI Key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
チオ硫酸ナトリウム五水和物は、チオ硫酸ナトリウムの水和物です。さまざまな有機硫黄化合物を調製するための硫黄源として使用されます。
アプリケーション
さまざまなジアミン-CuCN錯体での、広範囲に有用なチオ硫酸塩による合成に応用されます。
チオ硫酸ナトリウム五水和物は、以下を合成するための硫黄源として使用できます:      
  • 有機ハロゲン化物およびアリール無水物との1ポット2段階反応によるチオエステル誘導体。      
  • 還元剤およびキャッピング剤として機能するF. benghalensis抽出物を使用した硫黄ナノ粒子。      
  • ヘテロアリールクロリドおよびアルコールとの多成分反応による非対称ヘテロアリールチオエーテル。
熱エネルギー貯蔵用途向けのマイクロカプセル化された相変化材料の製造にも使用できます。
特徴および利点
Na2S2O3 5H2Oは、大規模な作業に容易に使用できる低毒性かつ無臭の試薬です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
217247-2.5KG:4548173117294
217247-25G:4548173117300
217247-BULK:
217247-250G:
217247-500G:4548173117317
217247-5G:
217247-CH:
217247-VAR:
217247-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sodium thiosulfate pentahydrate: a redetermination by neutron diffraction.
Lisensky GC and Levy HA.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 34(6), 1975-1977 (1978)
Fingerprint imaging by scanning electrochemical microscopy.
Zhang M and Girault HH.
Electrochemical Communications, 9(7), 1778-1782 (2007)
Nuclear magnetic resonance in sodium thiosulfate pentahydrate.
Murty CRK and El Saffar ZM.
Acta Crystallographica, 15(6), 536-538 (1962)
Fred B. Stocker et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 984-991 (2001-10-24)
A new synthetic procedure developed recently in our laboratories has made possible the synthesis of variety of new complexes of CuCN with diamines. Synthesis was effected by adding the ligand to a solution of CuCN in aqueous sodium thiosulfate. This
Melani Sooriyaarachchi et al.
Metallomics : integrated biometal science, 5(3), 197-207 (2013-02-28)
Cis-Platin (CP) is a remarkably effective Pt-based anticancer drug, but it also exhibits severe toxic side-effects, including nephrotoxicity and ototoxicity. Previous studies conducted with mammalian model organisms have clearly demonstrated that the intravenous administration of N-acetyl-L-cysteine (NAC) or sodium thiosulfate
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.