Merck
753580
Sigma-Aldrich
Sodium thiosulfate-34S hydrate
95 atom % 34S, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O334SS · xH2O
分子量:
160.01 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 34S
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2/i;;5+2;;;;;
InChI Key
PODWXQQNRWNDGD-AAXIWTMGSA-L
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
753580-VAR:
753580-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)