Merck
753599
Sigma-Aldrich
Sodium thio-34S-sulfate hydrate
95 atom % 34S, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O334SS · xH2O
分子量:
160.01 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 34S
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
O=S([O-])([O-])=[34S].O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2/i;;4+2;;;;;
InChI Key
PODWXQQNRWNDGD-JBKKUNPFSA-L
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
753599-VAR:
753599-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)