Merck
299278
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N nitrate
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15NH4NO3
CAS番号:
分子量:
81.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
形状
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i;1+1
InChI Key
PRORZGWHZXZQMV-IEOVAKBOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
299278-1G:
299278-VAR:
299278-250MG:
299278-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karzan Jalal Salih et al.
The Biochemical journal, 477(16), 3019-3032 (2020-08-04)
Cytosolic 80S ribosomes contain proteins of the mature cytosolic ribosome (r-proteins) as well as proteins with roles in ribosome biogenesis, protein folding or modification. Here, we refined the core r-protein composition in Arabidopsis thaliana by determining the abundance of different