Merck
364606
Sigma-Aldrich
硝酸ナトリウム-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na15NO3
CAS番号:
分子量:
85.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352118
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
形状
powder
mp
306 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
InChI Key
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
364606-VAR:
364606-250MG-PW:
364606-250MG:
364606-5G:
364606-1G-PW:
364606-1G:
364606-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Hang Yu et al.
Nature, 583(7816), 453-458 (2020-07-17)
Manganese is one of the most abundant elements on Earth. The oxidation of manganese has long been theorized1-yet has not been demonstrated2-4-to fuel the growth of chemolithoautotrophic microorganisms. Here we refine an enrichment culture that exhibits exponential growth dependent on
Katherine E Helliwell et al.
Current biology : CB, 31(5), 978-989 (2020-12-30)
Diatoms are a diverse and globally important phytoplankton group, responsible for an estimated 20% of carbon fixation on Earth. They frequently form spatially extensive phytoplankton blooms, responding rapidly to increased availability of nutrients, including phosphorus (P) and nitrogen (N). Although