Merck
490806
Sigma-Aldrich
硝酸ナトリウム-15N
60 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na15NO3
CAS番号:
分子量:
85.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
60 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
分子量
85.59 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp
306 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
InChI Key
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
490806-BULK:
490806-VAR:
490806-5G:
490806-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)