Merck
299286
Sigma-Aldrich
硫酸アンモニウム-15N2
98 atom % 15N
別名:
15N標識硫酸アンモニウム, 硫酸ジアゾニウム-15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(15NH4)2SO4
CAS番号:
分子量:
134.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
硫酸アンモニウム-15N2は、以下で使用できます。
  • 定量的タンパク質発現プロファイリング。
  • メタボローム分析での各代謝産物の窒素原子数の特定、および生物学的起源の確認。
  • コーヒー木の農業肥料の窒素吸収効率の測定。
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
299286-50G:
299286-1G:
299286-20G:
299286-100G:
299286-250MG:
299286-VAR:
299286-BULK:
299286-10G:
299286-200G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R T Batey et al.
Nucleic acids research, 20(17), 4515-4523 (1992-09-11)
A general method for large scale preparation of uniformly isotopically labeled ribonucleotides and RNAs is described. Bacteria are grown on isotopic growth medium, and their nucleic acids are harvested and degraded to mononucleotides. These are enzymatically converted into ribonucleoside triphosphates
Energy Nucl. Agric., 9, 66-66 (1988)
Izargi Vega-Mas et al.
Scientific reports, 9(1), 8925-8925 (2019-06-22)
Proper carbon (C) supply is essential for nitrogen (N) assimilation especially when plants are grown under ammonium (NH4+) nutrition. However, how C and N metabolic fluxes adapt to achieve so remains uncertain. In this work, roots of wheat (Triticum aestivum
資料
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.