Merck
299251
Sigma-Aldrich
アンモニウム-15N クロリド
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
別名:
15N標識塩化アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15NH4Cl
CAS番号:
分子量:
54.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChI Key
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
塩化アンモニウム-15Nには次の用途があります:
  • NMR分光測定を目的として15Nを胞子形成タンパク質、CsfBに取り込むための培地サプリメントとして
  • 海底堆積物窒素損失のアッセイで
  • 質量スペクトル分析を行うときのアポタンパク質A-Iへの15Nの取り込みを調べるため
生物化学的/生理学的作用
塩化アンモニウムは窒素循環の構成要素です。過剰の塩化アンモニウムは星状膠細胞中のATPを枯渇させます。塩化アンモニウムはエンドソーム-リソソーム系の酸性化を阻害します。塩化アンモニウムは赤血球に溶解に使用される溶血剤です。塩化アンモニウムの投与により、ラットにおけるクレアチニンおよび尿素のクリアランスが促進されます。
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
299251-20G:4548173936253
299251-250MG:4548173936260
299251-VAR:
299251-10G:4548173922072
299251-BULK:
299251-100G:
299251-1G:4548173936246
299251-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of homodimer interfaces with cross-linking mass spectrometry and isotopically labeled proteins
Lima DB, et al.
Nature Protocols, 13(3), 431-431 (2018)
Brianna J Klein et al.
Structure (London, England : 1993), 28(1), 105-110 (2019-11-13)
The assembly of human histone acetyltransferase MOZ/MORF complexes relies on the scaffolding bromodomain plant homeodomain (PHD) finger 1 (BRPF1) subunit. The PHD-zinc-knuckle-PHD module of BRPF1 (BRPF1PZP) has been shown to associate with the histone H3 tail and DNA; however, the
The Journal of Organic Chemistry, 46, 4296-4296 (1981)
Inhibition of endosome-lysosome system acidification enhances porcine circovirus 2 infection of porcine epithelial cells
Misinzo G, et al.
Journal of Virology, 82(3), 1128-1135 (2008)
Carl Öster et al.
Science advances, 5(7), eaaw6756-eaaw6756 (2019-08-09)
Ion conduction through potassium channels is a fundamental process of life. On the basis of crystallographic data, it was originally proposed that potassium ions and water molecules are transported through the selectivity filter in an alternating arrangement, suggesting a "water-mediated"
資料
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
関連コンテンツ
タンパク質構造は、タンパク質機能推定に活用できる有用な情報を提供します。タンパク質構造と、タンパク質相互作用、発現レベル、および位置のマッピングの研究により、疾患バイオマーカーと治療のための潜在的な薬剤標的の同定が可能になります。
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.