Merck
288160
Sigma-Aldrich
Sodium hexachloroiridate(III) hydrate
別名:
Trisodium hexachloroiridium(3-)hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na3IrCl6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
473.90 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
濃度
35-40% Ir (gravimetric)
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.3Na.H2O/h6*1H;;;;;1H2/q;;;;;;+3;3*+1;/p-6
InChI Key
DXIIVDVTQZORNM-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
288160-VAR:
288160-BULK:
288160-5G:
288160-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)