Merck
208973
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロイリジウム(IV)酸水素 水和物
別名:
ジヒドロゲンヘキサクロロイリデート(IV)水和物, ヘキサクロロイリジウム(IV)酸 水和物, 水素イリジウムヘキサクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2Cl6Ir · xH2O
CAS番号:
分子量:
406.95 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
(Powder or Crystals or Granules or Beads)
品質水準
濃度
36.0-44.0% Ir (gravimetric)
mp
65 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.H2O/h6*1H;;1H2/q;;;;;;+4;/p-4
InChI Key
YDVQBPXDKJKDME-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサクロロイリジウム(IV)酸水素水和物は、水に可溶性の黒色結晶固体です。酸化状態が +4 のイリジウムの配位複合体です。さまざまな電気化学的用途のための Ir ベース触媒を調製するための前駆体として、広く使用されています。
アプリケーション
ヘキサクロロイリジウム(IV)酸水素水和物は、以下のような用途に使用できます:
  • 酸素発生反応用の寸法安定電極の製造に。これにより、酸素発生反応用の安定かつ効率的な電極の製造に不可欠な酸化イリジウムの析出を制御することができます。
  • 超柔軟性神経電極を修飾するための電気めっき溶液を調製するための前駆体として。これにより、高い充電蓄電容量と動作安定性が実現します。
  • 表面積が大きく、電気化学的気孔率の高い Ir ナノデンドライト水分解触媒を調製するための Ir 源として。
特徴および利点
非貴金属電極表面でポリアニリンの電気化学的合成を触媒します。 隙間がある前駆体の空隙部分を埋めることで、イリジウム置換したDawson-およびKeggin-型ポリオキソメタレートの生成に使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
208973-5G:
208973-250MG:
208973-BULK:
208973-1G:
208973-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kinetic insights into the effect of promoters on Co/Al2O3 for Fischer-Tropsch synthesis
Xiaoli Yang, et al.
Chemical Engineering Journal, 445, 136655-136655 (2022)
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。