Merck
261963
Sigma-Aldrich
過レニウム酸 溶液
75-80 wt. % in H2O
別名:
水素 テトラオキソレナート, 過レニウム酸水素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HReO4
CAS番号:
分子量:
251.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
core: rhenium
reagent type: catalyst
濃度
75-80 wt. % in H2O
密度
2.16 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/H2O.3O.Re/h1H2;;;;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 過レニウム酸溶液(HReO4)は、オキシム、アミド、および尿素の脱水において使用できます。
  • HReO4は、シン型またはアンチ型のアルドキシムの共沸脱水を触媒して対応するニトリル類を生成することもできます。
  • 3級アルシンと組み合わせることで、過酸化水素を用いるアルケンのエポキシ化のための汎用性の高い触媒系が得られます。
また、高電導・超電導合成金属の調製にも使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
261963-5G:
261963-VAR:
261963-BULK:
261963-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rhenium catalysed epoxidations with hydrogen peroxide: tertiary arsines as effective cocatalysts.
van Vliet, Michiel CA et al.
Journal of the Chemical Society, 114(3), 377-380 (2000)
Alexiane Thevenet et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 50(5), 1620-1630 (2021-01-21)
The extraction of technetium, present in nitric acid medium as pertechnetate anion, is an issue in solvent extraction processes used to recover uranium and plutonium. In the present study, a complexing agent is added in the aqueous nitric acid solution
Inorg. Synth., 26, 386-386 (1989)
Rhenium (VII) oxo complexes as extremely active catalysts in the dehydration of primary amides and aldoximes to nitriles.
Ishihara, Kazuaki et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 114(16), 3109-3112 (2002)
Alexiane Thevenet et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(5), 1446-1455 (2020-01-10)
Technetium is present as the pertechnetate anion in spent nuclear fuel solutions, and its extraction by several extractant systems is a major problem for the liquid-liquid extraction processes used to separate uranium and plutonium. To prevent technetium extraction into the