Merck
520896
Sigma-Aldrich
塩化白金酸 水和物
≥99.9% trace metals basis
別名:
ヘキサクロロ白金(IV)酸水素 水和物, 六塩化白金(IV)酸 水和物, 塩化第二白金 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2PtCl6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
409.81 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
組成
Pt, 37-40%
mp
60 °C (lit.)
密度
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化白金酸水和物は、白金の中で最も容易に利用できる化合物です。白金を王水に溶解することによって調製することができます。この化合物の熱重量分析が報告されています。この分析は、水が失われた後、220°Cで四塩化白金(PtCl4)が、350°Cでβ-PtCl2が形成され、最終的に500°Cで白金地金に分解することを示しています。
アプリケーション
塩化白金酸水和物は、以下の目的に使用することができます。
  • 塩化白金酸カリウムとして選択的に沈殿させることによる、カリウムの測定。
  • 白金の精製。
  • オレフィン二重結合への水素化ケイ素の添加における触媒作用において、および白金の触媒によるアルキンのヒドロシリル化において。
保管および安定性
1.吸湿性物質なので、常に乾燥不活性ガスを満たしたグローブバッグまたはグローブボックス内で取り扱ってください。
2.水分を吸収して分解するのを防ぐために、1回で使い切ることが推奨されます。開封後は、必要に応じて乾燥不活性ガス下で再包装し、密封してください。
3.注意して保管してください。遮光してください。常に密封性の良い容器に入れて、乾燥した不活性ガス中で保管してください。乾燥した不活性ガス中で乾燥剤を入れたデシケータに容器ごと入れて、二重に保管することが推奨されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
520896-VAR:
520896-5G:4548173943305
520896-25G:4548173943299
520896-1G:4548173943282
520896-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SA Cotton
Chemistry of Precious Metals null
The Addition of Silicon Hydrides to Olefinic Double Bonds. Part III. The Addition to Non-terminal Olefins in the Presence of Chloroplatinic Acid
Saam JC and Speier JL
Journal of the American Chemical Society, 80(15), 4104-4106 (1958)
The Separation and Determination of the Alkali Metals Using Perchloric Acid. V. Perchloric Acid and Chloroplatinic Acid in the Determination of Small Amounts of Potassium in the Presence of Large Amounts of Sodium
Smith GF and Gring JL
Journal of the American Chemical Society, 55(10), 3957-3961 (1933)
The Addition of Silicon Hydrides to Olefinic Double Bonds. Part II. The Use of Group VIII Metal Catalysts
Speir JL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(4), 974-979 (1957)
Ricardo M Santos et al.
eLife, 10 (2021-02-16)
Cholinergic fast time-scale modulation of cortical physiology is critical for cognition, but direct local measurement of neuromodulators in vivo is challenging. Choline oxidase (ChOx)-based electrochemical biosensors have been used to capture fast cholinergic signals in behaving animals. However, these transients