Merck
334472
Sigma-Aldrich
ヘキサヒドロキシ白金(IV)酸水素
99.9% trace metals basis
別名:
白金酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2Pt(OH)6
CAS番号:
分子量:
299.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
powder and chunks
溶解性:
H2O: slightly soluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
O.O.O[Pt](O)(O)O
InChI
1S/6H2O.Pt/h6*1H2;/q;;;;;;+4/p-4
InChI Key
ILXDKMTYQJUXAB-UHFFFAOYSA-J
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
334472-2.5G:
334472-VAR:
334472-BULK:
334472-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jianjian Lin et al.
Scientific reports, 4, 5769-5769 (2014-08-30)
Three-dimensional (3D) hierarchical nanoscale architectures comprised of building blocks, with specifically engineered morphologies, are expected to play important roles in the fabrication of 'next generation' microelectronic and optoelectronic devices due to their high surface-to-volume ratio as well as opto-electronic properties.
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。