アプリケーション
アルカリ水素化ホウ素ナトリウム溶液は、γ-Al2O3 担持コバルト触媒、炭素担持コバルト触媒、 コバルトナノ粒子を担持した酸化グラフェン粒子 とNi45Au45Co10 三金属ナノ粒子などのさまざまな触媒の存在下で加水分解により水素を生成するための効率的な試薬として使用されます。、
法的情報
Ascensus社製
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
452904-VAR:
452904-BULK:
452904-1L:4548173153490
452904-4L:4548173153513
452904-25ML:4548173153506
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrogen generation utilizing alkaline sodium borohydride solution and supported cobalt catalyst
Ye W, et al.
Journal of Power Sources, 164(2), 544-548 (2007)
Efficient hydrolysis of alkaline sodium borohydride catalyzed by cobalt nanoparticles supported on three-dimensional graphene oxide
Wang J, et al.
Materials Research Bulletin, 95(2), 204-210 (2017)
Synthesis of Ni/Au/Co trimetallic nanoparticles and their catalytic activity for hydrogen generation from alkaline sodium borohydride aqueous solution
Jiao C, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(43), 34364-34371 (2015)
Carbon-supported cobalt catalyst for hydrogen generation from alkaline sodium borohydride solution
Xu D, et al.
Journal of Power Sources, 182(2), 616-620 (2008)
Meganne L Christian et al.
ACS nano, 6(9), 7739-7751 (2012-08-10)
Owing to its high storage capacity (10.8 mass %), sodium borohydride (NaBH(4)) is a promising hydrogen storage material. However, the temperature for hydrogen release is high (>500 °C), and reversibility of the release is unachievable under reasonable conditions. Herein, we