アプリケーション
水素化ホウ素リチウムは、アルデヒド、ケトンエステル、ラクトン、およびエポキシドを還元するために広く用いられる一般的な還元剤です。アルケンのヒドロホウ素化を触媒します。また、水素化ホウ素アルミニウムなど、その他の水素化ホウ素の調製にも使用されます。
その他情報
レビュー、エステルのスムースな還元、LiBH4/Me3SiClによる酸およびその他の官能基の還元
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
62460-BULK-F:
62460-25G-BULK-F:
62460-VAR-F:
62460-5G-F:
62460-5G-BULK-F:
62460-25G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lithium borohydride-catalyzed selective reduction of the carbonyl group of conjugated and unconjugated alkenones with borane in tetrahydrofuran.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 51(7), 855-856 (1994)
Mixed solvents containing methanol as useful reaction media for unique chemoselective reductions within lithium borohydride.
The Journal of Organic Chemistry, 51(21), 4000-4005 (1986)
The Journal of Organic Chemistry, 47, 1604-1604 (1982)
Lithium Borohydride.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
The Journal of Organic Chemistry, 47, 4702-4702 (1982)