Merck
686026
Sigma-Aldrich
水素化ホウ素リチウム
greener alternative
hydrogen-storage grade, ≥90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiBH4
CAS番号:
分子量:
21.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
hydrogen-storage grade
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: reductant
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
275 °C (dec.)
密度
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[BH4-]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
InChI Key
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Lithium borohydride (LiBH4) is a complex hydride with a high hydrogen density. It is a strong reducing agent and an electrode material. It has a high gravimetric (18.4 wt%) and volumetric (121 kg/m3) hydrogen storage capacities. It can also be used in lithium-ion batteries.
アナリシスノート
水素含有量、XRDプロット、金属純度のデ-タをご希望の場合は弊社にご連絡ください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
686026-BULK:
686026-VAR:
686026-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of intermediate layer on interfacial resistance for all-solid-state lithium batteries using lithium borohydride
Takahashi K, et al.
Solid State Ionics, 262, 179-182 (2014)
Hydrogen storage properties of modified lithium borohydrides
Au M, et al.
Journal of alloys and compounds, 462(1-2), 303-309 (2008)
Nanoconfined 2LiBH4-MgH2-TiCl3 in carbon aerogel scaffold for reversible hydrogen storage
Gosalawit-Utke R, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(8), 3275-3282 (2013)
Mita Dasog et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(30), 8569-8571 (2011-06-28)
In the presence of large excesses of borohydride salts, gold monolayer protected-clusters can be grown to larger sizes simply by controlling the amount of reducing agent added to smaller clusters. In addition, gold monolayer clusters can be used as catalysts
Pascal Martelli et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(37), 10117-10121 (2010-09-03)
The hydrogen dynamics in solid and in liquid LiBH4 was studied by means of incoherent quasielastic neutron scattering. Rotational jump diffusion of the BH4- subunits on the picosecond scale was observed in solid LiBH4. The characteristic time constant is significantly
資料
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
関連コンテンツ
水素吸蔵合金、水素化物の他にアンモニア-ボラン錯体や金属有機構造体(MOF)など様々な水素吸蔵関連材料を取り扱っています。