Merck
230200
Sigma-Aldrich
水素化ホウ素リチウム 溶液
2.0 M in THF
別名:
Lithium boron hydride, Lithium hydroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiBH4
CAS番号:
分子量:
21.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
2.0 M in THF
密度
0.896 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
InChI Key
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • ガリウム、インジウム、レニウム、および亜鉛のトリス(メルカプトイミダゾリル)ヒドロボラト錯体の調製
  • メカノケミカルメタセシス反応
  • 水素生成のための無触媒加水分解
  • 単分子層で保護された大きな金クラスターの成長
  • アニオン置換反応
  • 脱水素化反応
水素化ホウ素リチウム溶液(THF中2M)は5-ベンジリデン-2,4-チアゾリジンジオン及び5-ベンジリデン-4-オキソ-2-チアゾリジンチオンを還元して、それぞれ5-ベンジル-2,4-チアゾリジンジオン及び5-ベンジル-4-オキソ-2-チアゾリジンチオンを生成するために使用されています。
包装
25 mL Sure/Sealボトルはシングルユースボトルとしてお使いになることをお勧めします。 繰り返し穴を開けることにより製品の性能が低下する可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230200-100ML:4548173120768
230200-2L:
230200-VAR:
230200-4X25ML:4548173308159
230200-PZ:
230200-4X10ML:
230200-BULK:
230200-10L:
230200-800ML:4548173120775
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regiospecific reduction of 5-benzylidene-2, 4-thiazolidinediones and 4-oxo-2-thiazolidinethiones using lithium borohydride in pyridine and tetrahydrofuran.
Giles RG
Tetrahedron, 56(26), 4531-4537 (2000)
G Váradi et al.
International journal of peptide and protein research, 43(1), 29-30 (1994-01-01)
For solid-phase peptide synthesis, 2,4-dimethoxy-4'-hydroxbenzhydrol linker was prepared via lithium borohydride reduction of 2,4-dimethoxy-4'-hydroxybenozophenone. The potassium salt of the linker was coupled to chloromethylpolystyrene. This method proved to be better than use of the cesium salt. This new synthesis gave
Xinyi Chen et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(38), 9679-9689 (2011-08-19)
In this paper, ammine lithium borohydride (LiBH(4)·NH(3)) was successfully impregnated into multi-walled carbon nanotubes (CNTs) through a melting technique. X-ray diffraction, scanning electron microscopy, Brunauer-Emmett-Teller, and density measurements were employed to confirm the formation of the nanostructured LiBH(4)·NH(3)/CNTs composites. As
Piter S Miedema et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(16), 5581-5587 (2012-03-20)
X-Ray Raman Spectroscopy (XRS) is used to study the electronic properties of bulk lithium borohydride (LiBH(4)) and LiBH(4) in porous carbon nano-composites (LiBH(4)/C) during dehydrogenation. The lithium (Li), boron (B) and carbon (C) K-edges are studied and compared with calculations
Matthew S Wellons et al.
Nanotechnology, 20(20), 204022-204022 (2009-05-08)
The addition of catalysts to complex hydrides is aimed at enhancing the hydrogen absorption desorption properties. Here we show that the addition of carbon nanostructure C60 to LiBH4 has a remarkable catalytic effect, enhancing the uptake and release of hydrogen.