Merck
192309
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチルオキセタン
98%
別名:
β,β-Dimethyloxetane, 3,3-Dimethyloxacyclobutane, 3,3-Dimethyloxetane, 3,3-Dimethyltrimethylene oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O
CAS番号:
分子量:
86.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
81 °C/765 mmHg (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CC1(C)COC1
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-6-4-5/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RVGLUKRYMXEQAH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
15.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
192309-100ML:
192309-5ML:
192309-VAR:
192309-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter Billing et al.
The Journal of organic chemistry, 77(24), 11227-11231 (2012-11-16)
A novel one-step method for mildly converting cyclic ethers into dibromo compounds is reported. Alcohols, oximes, aldehydes, and ketones are known to react under Appel or Corey-Fuchs reaction conditions, but apparently these have never been applied to oxetanes or larger
Copolymerization of oxetane with 3, 3-dimethyloxetane-I. Reactivity parameters and microstructure of the copolymers.
Bucquoye M and Goethals EJ.
Eur. Polymer J., 14(5), 323-328 (1978)
Cyclic oligomers in the cationic polymerization of 3, 3-dimethyloxetane.
Bucquoye M and Goethals EJ.
Makromol. Chem., 179(7), 1681-1688 (1978)