Merck
T76201
Sigma-Aldrich
酸化トリメチレン
97%
別名:
1,3-エポキシプロパン, 1,3-プロピレンオキシド, オキサシクロブタン, シクロオキサブタン, オキセタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
102382
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
5.09 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.388-1.396
n20/D 1.392 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1COC1
InChI
1S/C3H6O/c1-2-4-3-1/h1-3H2
InChI Key
AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • トリメチレンオキシドは、生体活性分子の分子モデリング時にカルボニル/gem-ジメチル基の置換に使用することができる歪がある環状エーテルです。
  • トリメチレノキシドは、新規なC-H活性化法によって物理化学的特性の改良のため種々の生体活性分子および原体に組み込むことができます。
  • トリメチレンオキシドは、ポリ(トリメチレンオキシド)および関連するポリマー電解質の合成でも使用することができます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
T76201-BULK:
T76201-5G:
T76201-VAR:
T76201-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Role of polar side chains in Li+ coordination and transport properties of polyoxetane-based polymer electrolytes.
Sai R, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 19(7), 5185-5194 (2017)
Luciana Capece et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(4), 1401-1413 (2011-12-27)
Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) and tryptophan dioxygenase (TDO) are two heme proteins that catalyze the oxidation reaction of tryptophan (Trp) to N-formylkynurenine (NFK). Human IDO (hIDO) has recently been recognized as a potent anticancer drug target, a fact that triggered intense
Rimma G Savchenko et al.
Steroids, 77(14), 1523-1529 (2012-09-18)
Catalytic hydrogenation is extensively used in steroid chemistry. The interest in transformations to the steroid skeleton of ecdysteroids has been increasing in the past years. Essential interest in the chemistry of ecdysteroids is caused by the selective reduction of Δ7
Complex bioactive alkaloid-type polycycles through efficient catalytic asymmetric multicomponent aza-Diels-Alder reaction of indoles with oxetane as directing group.
Zhilong Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(7), 2027-2031 (2013-01-11)
Donato Ivan Coppi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(35), 9918-9920 (2011-08-05)
A valuable and direct method to access 2-substituted-2-phenyloxetanes by electrophilic quenching of the corresponding 2-lithiated derivative has, for the first time, been described. 2-Lithiated-2-phenyloxetane was found to be configurationally unstable. Evidence is presented to show that electron-transfer processes are also