Merck
293105
Sigma-Aldrich
テトラヒドロピラン
anhydrous, 99%
別名:
ペンタメチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
102436
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99%
bp:
88 °C (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
InChI Key
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラヒドロピラン(THP)は、飽和環状エーテルです。疎水性が強く、蒸発温度が低いため、溶媒の回収と再利用がしやすく、そのため、有機合成の溶媒として一般に使用されています。これにより、合成法全体がより環境に優しいものになります。
アプリケーション
テトラヒドロピランは、ラジカル反応、パラジウム触媒によるカップリング、グリニャール反応など、古典的な各種有機反応の溶媒として使用できます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
3.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
293105-100ML:
293105-2L:
293105-BULK:
293105-VAR:
293105-6X1L:
293105-1L:
293105-4X2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Baoling Lai et al.
Developmental neurobiology, 78(9), 859-872 (2018-07-20)
The cyclic nucleotide cGMP is an intracellular second messenger with important roles in neuronal functions and animals' behaviors. The phosphodiesterases (PDEs) are a family of enzymes that hydrolyze the second messengers cGMP and cAMP. Inhibition of phosphodiesterase 9 (PDE9), a
Flame chemistry of tetrahydropyran as a model heteroatomic biofuel.
Labbe NJ, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 34(3), 259-267 (2013)
Veysel Cankurtaran et al.
Bosnian journal of basic medical sciences, 17(1), 74-80 (2017-01-31)
Retinal detachment is the separation of the sensory retina from the retinal pigment epithelium by subretinal fluid. There are several types of retinal re-attachment surgery, including scleral buckling (SB), pneumatic retinopexy, and vitrectomy (with or without SB). The objective of
Phase behaviour of gas hydrates of carbon dioxide in the presence of tetrahydropyran, cyclobutanone, cyclohexane and methylcyclohexane.
Mooijer-Van DH, et al.
Fluid Phase Equilibria, 182(1), 97-110 (2001)
Zhaotian Zhang et al.
International ophthalmology, 39(7), 1543-1551 (2018-06-24)
To introduce novel and easy techniques for 27-gauge silicone oil (SO) infusion and removal. Consecutive patients treated with 27-gauge pars plana vitrectomy (PPV) plus SO infusion (Infusion Group) and scheduled to have SO removal (Removal Group) were prospectively included, respectively.