Merck
C102504
Sigma-Aldrich
シクロヘキセンオキシド
98%
別名:
1,2-エポキシシクロヘキサン, 7-オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
383568
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
自己発火温度
703 °F
expl. lim.
12.36 %
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC2OC2C1
InChI
1S/C6H10O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • cyclohexene酸化を伴う効率的な光触媒CO2還元のための内部npホモ接合を持つ窒化炭素ポリマー:この研究は、光触媒CO2還元におけるcyclohexene oxideの使用に注目して、触媒としての窒化炭素ポリマーの応用を取り上げています。プロセスでは、共役反応においてcyclohexene oxideをいかに効率的に変換できるかが示されており、これはCO2の削減を通して環境問題にも対処しています(W Zhen et al., 2021)。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C102504-BULK:
C102504-100ML:
C102504-VAR:
C102504-25ML:
C102504-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly active dizinc catalyst for the copolymerization of carbon dioxide and cyclohexene oxide at one atmosphere pressure.
Michael R Kember et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(5), 931-933 (2008-12-31)
Yoshiyuki Igawa et al.
Toxicology and applied pharmacology, 234(3), 361-369 (2008-11-26)
The polycyclic aromatic hydrocarbon 7, 12-dimethylbenz[a]anthracene, (DMBA), targets and destroys all follicle types in rat and mouse ovaries. DMBA requires bioactivation to DMBA-3,4-diol-1,2-epoxide for ovotoxicity via formation of the intermediate, DMBA-3,4-diol (catalyzed by microsomal epoxide hydrolase; mEH). mEH was shown
Benedetta Mennucci et al.
The Journal of organic chemistry, 72(18), 6680-6691 (2007-08-09)
The optical rotatory power of some natural cyclohexene oxides, such as (+)-chaloxone, 1, (+)-epiepoformine, 2, (+)-epoformine, 3, (+)-epoxidone, 5, (-)-sphaeropsidone, 6, (-)-episphaeropsidone, 7, and the synthetic compound (+)-epitheobroxide, 4, has been calculated by means of the TDDFT/B3LYP method using the
Matteo Proverbio et al.
Polymers, 11(7) (2019-07-25)
Cyclohexene oxide (CHO) and phthalic anhydride (PA) have been reacted in the presence of commercial salen-type complexes with different metals Cr (1), Al (2), and Mn (3) in combination with 4-(dimethylamino) pyridine (DMAP), bis-(triphenylphosphorydine) ammonium chloride (PPNCl) and bis-(triphenylphosphoranylidene)ammonium azide
Liping Guo et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (27)(27), 5406-5410 (2009-07-01)
A new, natural lysine-based (salen)Cr(III)Cl ((lys-salen)Cr(III)Cl) complex was prepared and its catalytic activity for the copolymerization of CO(2) and cyclohexene oxide (CHO) was described in the presence of PPNCl (PPN(+) = bis(triphenylphosphoranylidene)ammonium) as cocatalyst. The influence of the reaction time