Merck
218324
Sigma-Aldrich
(+)-リモネンオキシド, cis体およびtrans体混合物
97%
別名:
(3R)-6-メチル-3-プロップ-1-エン-2-イル-7-オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン, (4R)-1-Mメチル-4-(1-メチルエテニル)-7-オキサビシクロ[4.1.0]ヘプタン, (4R)-リモネン1,2-エポキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学純度
ee: 98% (GLC)
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
113-114 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1
InChI Key
CCEFMUBVSUDRLG-XNWIYYODSA-N
関連するカテゴリー
詳細
酸化リモネン(リモネン1,2-エポキシドとも呼ばれます)は、リモネンから調製できるモノテルペンです。抗侵害受容活性および抗腫瘍活性を有し、食品添加物、化粧品、香料などの多くの製品に使用されています。
アプリケーション
(+)-酸化リモネン(cisおよびtransの混合物)は、エポキシドヒドロラーゼの存在下、生物触媒的な分解を受け、胸像異性的に高純度なシス-およびトランス-酸化リモネンを生成します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
218324-10KG:
218324-VAR:
218324-50G:
218324-250G:
218324-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Efficient Epoxide Hydrolase Catalyzed Resolutions of (+)-and (-)-cis/trans-Limonene Oxides.
Ferrandi EE, et al.
ChemCatChem, 7(19), 3171-3178 (2015)
Antonia Amanda C de Almeida et al.
Brain research, 1448, 56-62 (2012-03-01)
The aim of the study is to determine the acute toxicity and anxiolytic-like effects of a mixture of cis and trans of (+)-limonene epoxide in animal models of anxiety. After acute treatment with (+)-limonene epoxide at doses of 25, 50
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty