Merck
152544
Sigma-Aldrich
4-ビニル-1-シクロヘキセン1,2-エポキシド、 異性体混合物
98%
別名:
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane, 1-Vinyl-3,4-epoxycyclohexane, 3,4-Epoxycyclohexylethylene, 3-Ethenyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, Vinyl-3,4-epoxycyclohexane, Vinylcyclohexene oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O
CAS番号:
分子量:
124.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC1CCC2OC2C1
InChI
1S/C8H12O/c1-2-6-3-4-7-8(5-6)9-7/h2,6-8H,1,3-5H2
InChI Key
SLJFKNONPLNAPF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
152544-BULK:
152544-50ML:
152544-250ML:
152544-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty