Merck
17763
Sigma-Aldrich
(+)-Limonene 1,2-epoxide
mixture of cis/trans-isomers, ≥97.0% (sum of isomers, GC)
別名:
(+)-Limonene epoxide, (+)-p-Mentha-1,8-diene 1,2-epoxide, (4R)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene, (4R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O
CAS番号:
分子量:
152.23
Beilstein:
80231
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (sum of isomers, GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.467
密度
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1
InChI Key
CCEFMUBVSUDRLG-XNWIYYODSA-N
詳細
(+)-Limonene 1,2-epoxide, a monoterpene that can be prepared from (+)-limonene. It shows potent antinociceptive and antitumoral activity and is mainly used as a building block in synthesis of pharmaceutical products, perfumes, cosmetics and food additives.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
17763-BULK:
17763-VAR:
17763-100ML:
17763-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antonia Amanda C de Almeida et al.
Brain research, 1448, 56-62 (2012-03-01)
The aim of the study is to determine the acute toxicity and anxiolytic-like effects of a mixture of cis and trans of (+)-limonene epoxide in animal models of anxiety. After acute treatment with (+)-limonene epoxide at doses of 25, 50