Merck
232386
Sigma-Aldrich
(+)-2-カレン
97%
別名:
(1S)-3,7,7-トリメチルビシクロ[4.1.0]ヘプタ-2-エン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
Beilstein:
2038651
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +90.0°, c = 6 in ethanol
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=C[C@H]2[C@@H](CC1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h6,8-9H,4-5H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
IBVJWOMJGCHRRW-BDAKNGLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(+)-2-カレンは、ローズマリー、シダーウッド、パインなどのさまざまな植物のエッセンシャルオイルに一般的に含まれる天然の二環式モノテルペンです。有機合成では、さまざまなキラル化合物を合成するためのキラル構成要素として使用されます。
アプリケーション
(+)-2-カレンは、キラル非ラセミ2,2-ジメチル-1,3-二置換シクロプロパン誘導体の合成におけるキラル構成要素として使用できます。(+)-α-エレメンのエナンチオ選択的合成における反応物としても使用されます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
232386-5ML:
232386-25ML:
232386-100ML:
232386-VAR:
232386-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Codruta Ignea et al.
Nature communications, 10(1), 3799-3799 (2019-08-25)
Synthetic biology efforts for the production of valuable chemicals are frequently hindered by the structure and regulation of the native metabolic pathways of the chassis. This is particularly evident in the case of monoterpenoid production in Saccharomyces cerevisiae, where the
Haocheng Liu et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-01-16)
Mangoes (Mangifera indica L.) are wildly cultivated in China with different commercial varieties; however, characterization of their aromatic profiles is limited. To better understand the aromatic compounds in different mango fruits, the characteristic aromatic components of five Chinese mango varieties