Merck
W304603
Sigma-Aldrich
テルピノレン
≥95%, FG
別名:
4-イソプロピリデン-1-メチルシクロヘキサン, p-メタ-1-エン-8-イル-ホーメート, p-メンタ-1,4(8)-ジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
FEMA番号:
3046
Beilstein:
1851203
EC Number:
欧州評議会番号:
2115
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
1.005
NACRES:
NA.21
官能:
fresh; woody; citrus; pine; sweet
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU 1334/2008 & 872/2012
蒸気密度
~4.7 (vs air)
蒸気圧
~0.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fresh; woody; citrus; pine; sweet
SMILES記法
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
InChI Key
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テルピノレンは、セージ、ローズマリー、およびニンジンの中に天然に存在する揮発性モノテルペンです。
アプリケーション
  • HPLC および HS-GC-IMS 技術に基づき、異なる収穫時期における Schisandra chinensis(Turcz.)Baill.果実の内部化学成分の変化を分析:この研究では、収穫時期の異なる Schisandra chinensis(チョウセンゴミシ)のテルピノレンを含む内部化学成分の変化を調査するために、高速液体クロマトグラフィーとヘッドスペースガスクロマトグラフィーイオンモビリティスペクトロメトリーが用いられました。これにより、化学的効力が最大となる最適な収穫時期に関する洞察が得られました(Sun et al., 2024)。
  • 外因性のメチルジャスモン酸による処理が、Oenanthe javanica(Blume)DC における転写応答と揮発性テルペノイドの蓄積を誘導:研究では、Oenanthe javanica(セリ)におけるテルピノレンなどの揮発性テルペノイドの蓄積に対するメチルジャスモン酸の効果に焦点を当て、植物の防御メカニズムに重要なこれらの化合物の生産が促進されることを実証しました(Feng et al., 2024)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
141.8 °F - Seta closed cup
引火点(℃)
61 °C - Seta closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W304603-VAR-K:
W304603-VAR:
W304603-9KG-K:4548173974736
W304603-4KG:
W304603-SAMPLE:
W304603-1KG-K:4548173974712
W304603-9KG:
W304603-1KG:
W304603-SAMPLE-K:
W304603-BULK-K:
W304603-BULK:
W304603-4KG-K:4548173974729
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Terpinolene, a component of herbal sage, downregulates AKT1 expression in K562 cells.
Okumura N, et al
Oncology Letters, 3(2), 321-324 (2012)
Carrot flavor: effects of genotype, growing conditions, storage, and processing.
Simon PW.
Evaluation of quality of fruits and vegetables, 315-328 (1985)
G Misra et al.
Applied microbiology and biotechnology, 45(6), 831-838 (1996-07-01)
Batch experiments were conducted to assess the biotransformation potential of four hydrocarbon monoterpenes (d-limonene, alpha-pinene, gamma-terpinene, and terpinolene) and four alcohols (arbanol, linalool, plinol, and alpha-terpineol) under aerobic conditions at 23 degrees C. Both forest-soil extract and enriched cultures were
Michael F Russell et al.
Phytochemistry, 62(5), 683-689 (2003-03-07)
Individual leaves of the three most common chemotypes of Melaleuca alternifolia were examined both quantitatively and qualitatively for volatile constituents from the emergence of the first true leaves, through to 6-week-old tenth leaf set material. The 1,8-cineole and terpinolene chemotypes
J Grassmann et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 12(6-7), 416-423 (2005-07-13)
Antioxidants from several nutrients, e.g. vitamin E, beta-carotene, or flavonoids, inhibit the oxidative modification of low-density lipoproteins. This protective effect could possibly retard atherogenesis and in consequence avoid coronary heart diseases. Some studies have shown a positive effect of those
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis